Print…
Procurou por: Sealing Film Applicators
12  resultados encontrados
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (732-3335)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Compact and portable, the cap mat applicator is very easy to use, requiring only one operation of the system to produce an accurate and tight seal on ...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (391-1278)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Rolo de borracha macia, recomendado para garantir uma aplicação firme e consistente de películas adesivas a microplacas.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (391-0241)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Sealing film applicator, VWR®, Film sealing paddles, non sterile
UOM: 1 * 5 unid.
Código de Artigo: (732-0907)
Fornecedor: Corning
Descrição: Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Industrial Physics
Descrição: Adjustable Micrometer Film Applicator. The applicator blade can be adjusted in 10 μm increments by means of 2 μm heads, over a gap size from 0 to 8 mm...
Fornecedor: Industrial Physics
Descrição: Temperature gradient plate for determining minimum film forming temperature (MFFT) test. The instrument can be used to define the white point/glass tr...
Código de Artigo: (732-1380)
Fornecedor: Corning
Descrição: Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (732-2705)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Convenient, handheld applicator for sealing tapes onto plates.
UOM: 1 * 2 unid.
Código de Artigo: (293-1411)
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: Sealing film applicator, Rolos de borracha, Amplate™
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (731-0461)
Fornecedor: iST Scientific Ltd
Descrição: This adhesive seal roller ensures even pressure is applied across the seal for a complete application to the plate.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (479-1248)
Fornecedor: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrição: Thermo Scientific™ SuperSealer ensures a proper seal on plates, blocks and storage tube racks.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (DIVEBRAY-4000)
Fornecedor: DIVERSIFIED BIOTECH
Descrição: Roller used to seal microplates uniformly.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom