Print…
Impressoras de rótulos, bancada, BBP™35 e BBP™37
Fornecedor: Brady
BRDY198560EA 5240 EUR
BRDY198560 BRDY198562 116-0596 116-0595 116-0598 116-0597 116-0600 116-0599 116-0602 116-0601
Impressoras de rótulos, bancada, BBP™35 e BBP™37
Impressoras Label Printers
As impressoras de rótulos e sinalética BBP™35 e BBP™37 com resolução de impressão de 300 dpi podem produzir sinais e rótulos em formas e cores com um forte impacto visual no local de trabalho.
  • Várias cores de impressão
  • Configuração de rótulos automática
  • Mudança de material em 20 segundos, basta colocar a fita e os rótulos sem montagem ou alimentação complicadas
  • Velocidade de impressão de 12,7 cm/segundo
  • Funcionalidades de menu intuitivas e integradas para fácil operação
  • Largura máxima dos rótulos:101 mm
BBP™37, funcionalidades adicionais.
Corte de formas com sistema de corte de plotter XY integrado
Corte formas e texto ou crie rótulos de mensagem para cumprir os requisitos de utilizador
Fornecimento: A impressora é fornecida com cabo de alimentação, cabo USB, kit de limpeza, ferramenta de limpeza do cortador e guia de início rápido.