Print…
Analisador automático Kjeldahl, UDK 169
Fornecedor: VELP Scientifica
709-0139EA 0 EUR
709-0139 709-0140 709-0141
Analisador automático Kjeldahl, UDK 169
Sistemas para destilação Sistemas de destilação Kjeldahl
Os sistemas de destilação e titulação UDK permitem a criação instantânea de relatórios, uma gestão de dados com um arquivo integrado para armazenamento de dados, entrada de dados da balança, saída de dados pelo PC, pen USB ou impressora num formato comum via Ethernet e USB.
UDK 169 com AutoKjel
Operação segura e automatizada com produtividade maximizada
Processo contínuo para 24 amostras de 250 ml ou 21 amostras de 400 ml
Carregamento e descarregamento dos tubos com sensor
Operação sem supervisão