Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-IL-1 alpha Rabbit Polyclonal Antibody

Fornecedor: BioVision
IL-1α is a potent immuno-modulator that mediates a wide range of immune and inflammatory responses. Human IL-1α is an 18.0 kDa protein containing 159 amino acid residues.

Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: IL-1 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Tipo de embalagem. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µG Vial BIOV5125-100
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol IL1A
Antigen name Interleukin 1 alpha
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms Interluekin-1 alpha, IL 1, interluekin, IL-1, IL1, Interluekin 1 alpha
Concentração 0,5 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen E. coli expressed human IL-1α
Purification Affinity purified
Form Liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, containing 30% glycerol, 0,5% BSA, 0,01% thimerosal.
Temperatura de armazenamento – 20 °C
Shipping temperature 4 °C
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd
 

Um novo aspeto e um compromisso renovado

Desenvolvido com base nas funcionalidades e recursos que já conhece, e otimizado com a inovação da Avantor®. A nossa nova marca simboliza agilidade, bem como a nossa capacidade de nos adaptarmos às necessidades do cliente.

SAIBA MAIS COMECE A FAZER COMPRAS