Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-PCSK9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornecedor: BioVision
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9), is an enzyme which in humans is encoded by the PCSK9 gene. This gene encodes a proprotein convertase belonging to the proteinase K subfamily of the secretory subtilase family. This protein plays a major regulatory role in cholesterol homeostasis. PCSK9 binds to the epidermal growth factor-like repeat A (EGF-A) domain of the low-density lipoprotein receptor (LDLR), inducing LDLR degradation. PCSK9 may also have a role in the differentiation of cortical neurons. Mutations in this gene have been associated with a rare form of autosomal dominant familial hypercholesterolemia (HCHOLA3).

Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5 - 2.0 µg/ml, ELISA: 0.2-1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: PCSK9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Tipo de embalagem. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µG Vial BIOV5112-100
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol PCSK9
Antigen name Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms PC9, HCHOLA3, NARC-1, FH3, NARC1, LDLCQ1
Gene ID 255738
Cross adsorption No
Immunogen Recombinant Human Cell Expressed Human PCSK9 Protein
Purification Protein A/G purified
Form Liquid
Storage buffer Lyophilized from 0,22 ?m filtered solution in 50 mM tris, 100 mM glycine, pH 7.0 with trehalose and 0,05% sodium azide as protectant before lyophilization.
Temperatura de armazenamento – 20 °C
Shipping temperature 4 °C
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd