Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-TSC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornecedor: BioVision
Tuberous sclerosis complex (TSC) is an autosomal dominant tumor syndrome caused by mutations in either of the TSC1 or TSC2 tumor suppressor genes. The products of these genes form a protein complex that indirectly decreases the signaling of the mammalian Target of Rapamycin (TOR), an evolutionarily conserved serine/threonine kinase that regulates cell growth and cell cycle throμgh its ability to integrate signals from nutrient levels and growth factors

Recommended Dilutions: Western Blot: 1–4 µg/ml).

Type: Primary
Antigen: TSC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat



Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Tipo de embalagem. Referência VWR Quantidade
200 µg 200 µG Vial BIOV3955-200
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol TSC1
Antigen name tuberous sclerosis 1
Reactivity Mouse, Human, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms LAM, TSC
Gene ID 7248
Concentração 0,5 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Synthetic peptide surrounding amino acid 1075 of mouse TSC1
Purification Affinity purified
Form Liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, containing 30% glycerol, 0,5% BSA, 5 mM EDTA and 0,01% thimerosal.
Temperatura de armazenamento – 20 °C
Shipping temperature 4 °C
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd