Print…
VWR® INCU-Line® Prime, Incubadoras com convecção natural
Fornecedor: VWR
VWR®
390-0910EA 1820 EUR
390-0910 390-0911
VWR® INCU-Line® Prime, Incubadoras com convecção natural
Incubadoras Incubadoras Standard
Estas incubadoras de convecção de ar natural possuem uma câmara interior em aço inoxidável, um exterior em chapa com pintura eletrostática a pó e uma porta de vidro interna. Todos os modelos têm relógio de tempo real, temporizador digital, porta USB, porta de acesso de 30 mm Ø e função de memória interna que armazena até 2046 registos de dados. Possui função de auto-diagnóstico, alarme de falha do sensor de temperatura, fechadura, alarme de porta aberta e alarmes sonoros e visuais de temperatura. Todos os modelos têm as seguintes características de segurança: termostáto ajustável de segurança de temperatura excessiva ou insuficiente, classe 3,1, para proteger as amostras e a incubadora e um sistema de controlo de falha de energia (programa continua após restauração da energia). Todos as estufas Prime e incubadoras do mesmo tamanho podem ser empilhadas sem acessórios adicionais (excepto modelos de 180 L que não são empilháveis).
  • Controlador de microprocessador com display gráfico LCD e teclas de toque iluminadas
  • Armazena até 3 programas com perfil de temperatura de seis segmentos e rampas ajustáveis
  • Função de loop até 99 vezes ou infinita
  • Função de início ajustável (de 1 minuto a 99:59 horas)
  • Controlo manual de admissão de ar, 0% (fechado), 25%, 50%, 75%, 100% (aberto)
Fornecimento: fornecida com 2 prateleiras de aço inoxidável para modelos 56 e 112 Prime e 3 prateleiras para o modelo 180 Prime. Certificado de teste do fabricante (dados medidos a 37ºC) e Basic Control Software para download dos dados da memória interna. Manual de instruções multilingue.