Print…
Pipetas volumétricas, BLAUBRAND®, 1 marca, classe AS, com certificado DAkkS
Fornecedor: Brand
BLAUBRAND®
BRNDDAKKS29710EA 72.65 EUR
BRNDDAKKS29710 BRNDDAKKS29701 BRNDDAKKS29712 BRNDDAKKS29714 BRNDDAKKS29703 BRNDDAKKS29702 BRNDDAKKS29713 BRNDDAKKS29705 BRNDDAKKS29704 BRNDDAKKS29715 BRNDDAKKS29718 BRNDDAKKS29707 BRNDDAKKS29706 BRNDDAKKS29709 BRNDDAKKS29719
Pipetas volumétricas, BLAUBRAND®, 1 marca, classe AS, com certificado DAkkS
Pipetas Pipetas Volumétricas
AR-Glas®.
  • Calibradas para escoamento (TD, Ex)
  • Marca anelar e inscrições em esmalte azul
  • Tempo de espera de 5 segundos
  • Com certificado de calibração DAkkS
Certificações: DIN EN ISO 648; Marcação DE-M