Print…
VWR®, Papel de alumínio com dispensador
Fornecedor: VWR
VWR®
291-0045EA 75.5 EUR
291-0045 291-0046 291-0047 291-0044
VWR®, Papel de alumínio com dispensador
Folhas de alumínio
Alumínio puro 99,0 a 99,5%
  • Fornecido com um dispensador
  • Disponível em várias larguras e espessuras
  • Rolos com vários comprimentos
Ideal para embalamento, revestimento e isolamento.