Gostaria de reiniciar sessão?
Heat resistant gloves, RGT 1685
Fornecedor: Honeywell Safety Products
These knitted cotton terry gloves are ideal for handlings of warm parts in glass industries. They provide protection against contact temperatures until 250 °C.
  • Ribbed at the wrist to ensure a good level of wrist comfort, thus eliminating risks of getting it caught
  • 5-finger glove for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Breathable terry threads provides the glove with better thermal insulation
  • Cotton provides mechanical resistance and insulation
Certificações: EN 388 (1232), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Und. Referência VWR Quantidade
1 PAIR DALLRGT1685_U Unavailable
unavailable Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Ambidestras/Específicas Específicas
Estilo do punho Tricotado
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd