Print…
VWR® Advanced Mini Shaker 15, Agitadores Orbitais
Fornecedor: VWR
VWR®
444-7106EA 1190 EUR
444-7106 444-7108 444-7107
VWR® Advanced Mini Shaker 15, Agitadores Orbitais
Agitadores Agitadores orbitais
Os miniagitadores para incubação, controlados por microprocessador, são ideais para várias aplicações de agitação. Este agitador oferece uma gama de velocidades e de orbitas ideais para amostras grandes. O controlo de velocidade variável garante uma agitação consistente e uniforme. A velocidade é regulável por incrementos de 1 min⁻¹ em todas as velocidades. Aumento da velocidade progressivo: permite que o aumento gradual da velocidade até ao ponto desejado para evitar salpicos.
  • A órbita de 15 mm proporciona a velocidade ideal para misturar amostras de maior tamanho, a unidade gera uma agitação forte
  • Display LED independente mostra velocidade, tempo e tem um temporizador integrado, de 1 s a 160 h, que mostra o tempo decorrido ou contagem decrescente, desligando-se automaticamente e emitindo um sinal sonoro quando o programa termina
  • Design discreto de tamanho reduzido, encaixa facilmente na maioria das hottes e incubadoras
  • Sem necessidade de manutenção para funcionamento confiável e contínuo
  • Gama de acessórios intercambiáveis da linha Mini Shaker VWR, basta remover o bloco de montagem para montar uma variedade de pinças para frascos ou suportes de tubos de ensaio (opcional)
  • Possibilidade de utilização de −10ºC a +40ºC (80% de humidade relativa), numa incubadora, incubadora de CO₂ ou câmara fria
Possui proteção contra sobrecarga e são ativados sinais sonoros e visuais quando o sistema detecta uma obstrução ou sobrecarga do tabuleiro. Adequado para uso em Biotecnologia, sector Farmacêutico, Saúde e Investigação para aplicações incluindo culturas de células, suspensões bacterianas, ELISA e estudos de solubilidade.
Acessórios: o agitador tem capacidade para um máximo de 2 dos suportes acima descritos e 35 frascos de 10 ml, 20 de 25 ml, 15 de 50 ml, 12 de 125 ml, 6 de 250 ou 4 de 500 ml e 3 frascos para meios de 500 ml.
Fornecimento: fornecido com tabuleiro perfurado e tapete de borracha antiderrapante, mas sem acessórios. Os acessórios devem ser encomendados em separado.