Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-GPR161 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR161.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 4-9 μg/ml
Type: Primary
Antigen: GPR161
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
50 μg 50 µg ABNOPAB26315
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol GPR161
Antigen name G Protein-Coupled Receptor 161
Reactivity Human, Gorilla
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms RE2
Gene ID 23432
Formato Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 18 amino acids at N-terminal extracellular domain of human GPR161.
Purification Immunoaffinity chromatography
Storage buffer PBS (0,1% sodium azide)
Temperatura de armazenamento Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd