Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-MAS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MAS1.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 8-10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: MAS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Gorilla, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
50 μg 50 µg ABNOPAB25971
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol MAS1
Antigen name MAS1 oncogene
Reactivity Pig, Mouse, Monkey, Gorilla, Rat, Bovine, Hamster, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms MGC119966, MAS, MGRA
Gene ID 4142
Formato Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 16 amino acids at cytoplasmic domain of human MAS1.
Purification Immunoaffinity chromatography
Storage buffer PBS (0,1% sodium azide)
Temperatura de armazenamento Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd