Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-FAM131B Mouse Monoclonal Antibody
Fornecedor: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant FAM131B.
Type: Primary
Antigen: FAM131B
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009715-M
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol FAM131B
Antigen name Family with sequence similarity 131, member B
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1 to 332
Gene ID 9715
Formato Liquid
Cross adsorption No
Immunogen FAM131B (NP_001026860.1, 1 a.a. ~ 332 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence MDSTSSLHGSSLHRPSTEQTRTDFSWDGINLSMEDTTSILPKLKRNSNAYGIGALAKSSFSGISRSMKDHVTKPTAMGQGRVAHMIEWQGWGKTPAVQPQHSHESVRRDTDAYSDLSDGEKEARFLAGVMEQFAISEATLMAWSSMDGEDMSVNSTQEPLGCNYSDNYQELMDSQDALAQAPMDGWPHSYVSQGMYCLGSSDAWEASDQSLIASPATGSYLGPAFDDSQPSLHEMGPSQPASGYSALEPPPLLGGDTDWAPGVGAVDLARGPAEEEKRPLAPEEGEDAGCQDLESLSPREDPEMSTTLSRKVSDVTSSGVQSFDEEEGEANN
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd