Print…
VWR® Traceable®, Barómetro digital
Fornecedor: VWR
VWR® Traceable®
620-2330EA 272 EUR
620-2330 VWRU10510-922
VWR® Traceable®, Barómetro digital
Barómetros
Barómetro digital concebido para monitorizar a pressão barométrica, temperatura do ar, humidade relativa, tendência de pressão barométrica e tempo.
  • Visor LCD de quatro linhas com exibição contínua e simultânea de parâmetros
  • Leituras máximas/mínimas de pressão, temperatura e humidade
  • Dados armazenados a cada hora durante as últimas 24 horas, disponíveis através de um único botão
  • Tendência de pressão barométrica exibido em formato de gráfico de barras - leituras atuais e das últimas 1, 3, 6, 12 e 24 horas
  • O equipamento pode ser conectado a um computador para fazer leituras permanentemente
Certificações: Calibração Traceable® individualmente numerada, de um laboratório ISO/IEC 17025:2005 acreditado pela A2LA.
Fornecimento: fornecido com certificado de calibração Traceable®, suporte de parede, suporte horizontal e pilhas.