Print…
Placas com inserto para cultura celular, PET
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
734-3261EA 199 EUR
734-3261 734-2729 734-2719 734-2746 734-2724 734-2735 734-2747 734-2736 734-2725 734-2748 734-2734 734-2723 734-2730 734-2741 734-3262 734-3263
Placas com inserto para cultura celular, PET
Microplacas Insertos e Placas
Poliéster, estéril, com tampa. Insertos de placa com uma membrana fina, microscopicamente transparente e de poliéster que são tratados uma ótima permite às células uma ótima fixação e crescimento.
  • Fornece excelente visibilidade celular sob microscopia de contraste de fases
  • Permite avaliar a viabilidade celular e a formação de monocamadas
  • Podem ser montados em placas de 6, 12 e 24 poços
  • Disponível em cinco tamanhos de poros de 0,1 a 8,0 µm
  • Não pirogênico
Temperature range: –20 to +50 °C.
Certificações: ISO 9001, ISO 13485.
Embalagem: Individually packed in recyclable PET.
Atenção: Inserts are not autoclavable.