Print…
Procurou por: Válvulas de comutação
8  resultados encontrados
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descrição: Rheodyne®, 7060 6-position, 7-port, switching valve, 6-way, 10-32 ports for 1/16" OD tubing, 0,4 mm stator passage Ø, Aço inoxidável
Fornecedor: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descrição: Applicable for sample injection, column switching and sample enrichment applications.
Fornecedor: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descrição: These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
Código de Artigo: (554-3288)
Fornecedor: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descrição: Combine MX Series II™ modular valves with an instrument currently in use to support complex fluid switching and sample injection needs.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Cytiva
Descrição: Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Fornecedor: OMNIFIT LTD
Descrição: The high pressure manual rotary valves are made from PTFE with a PCTFE rotor with a bore size of 0,8 mm making them ideal for pressure applications up...
Fornecedor: UPCHURCH SCIENTIFIC
Descrição: Upchurch Scientific®, V-101T 3-way flow-switching valve, bulkhead version, 1/16" OD tubing, 1,0 mm thru-hole, 9,7 µl swept volume
Fornecedor: OMNIFIT LTD
Descrição: Valves are constructed from PTFE with a PCTFE rotor and have a 1,5 mm bore size. They accept tubing sizes between 0,5 and 4 mm Ext.Ø. and are pressure...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom