Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Atomizadores
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/13/18989313.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Código de Artigo: (1.08540.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   O pulverizador TLC Merck permite a pulverização homogénea dos reagentes de derivatização nos cromatogramas desenvolvidos. Está equipado com duas cabeç...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (217-0695)
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   DURAN® Vidro borossilicato
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (552-0031)
Fornecedor:  CAMAG
Descrição:   Vidro, pulverizador. Alternativa económica ao pulverizador TLC.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (CAMA022.6530)
Fornecedor:  CAMAG
Descrição:   Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (LENZ05471200)
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5