Scanner móvel de códigos de barras lineares 1D permite que as empresas implementem facilmente a digitalização a laser 1D em que a mobilidade ou o custo e tamanho de um dispositivo de digitalização tradicional é um problema.
- Pequeno e leve: cabe num bolso ou ao pescoço com um cordão, pesa apenas 70 g
- Design simples de 2 botões: fácil de segurar e usar - praticamente nenhuma formação é exigida
- 512 MB de memória não-volátil, fornece a capacidade de armazenar mais de 1 milhão de scans e garante que os dados são guardados - ideal para qualquer operação em lote
- Fácil e intuitivo de usar - apontar, clicar e digitalizar. Permite fácil captura de códigos de barrar sujos, danificados e de má qualidade
- A conectividade USB permite a compatibilidade com praticamente qulaquer dispositivo hospedeiro
O CS3000 pode ser utilizado em modo autónomo para a digitalização em lote de códigos de barras. Gerir os dados é fácil. Uma vez conectado ao hospedeiro, os dados do lote podem ser configurados por transferência automática para uma aplicação. Uma vez que as digitalizações capturadas são colocadas num tipo de ficheiro ASCII standard definido pelo utilizador, as informações podem ser facilmente utilizadas para preencher formulários de encomenda, folhas de cálculo e listas de inventário.
Scanner: laser SE955, laser de linha única
Memória: 512 MB Flash
Capacidade de memória: mais de 1 milhão de códigos de barras (UPC com carimbo de data/hora)
Bateria: iões de lítio 780 mAh
Duração da bateria: 24 horas de utilização ou 8500 digitalizações (6 digitalizações por minuto com carga total)
L×P×A: 49,5×22×86,5 mm
Peso: 70 g (com bateria)