Print…
VWR®, Syringe Filters, Analytical Filtration
Fornecedor: VWR
VWR®
514-0070EA 183 EUR
514-0070 514-0071 514-0069 514-0065 514-0066 514-0067 514-0068
VWR®, Syringe Filters, Analytical Filtration
Filtros Filtros de Seringa
Disponíveis membranas em PP, PTFE e nylon com poros de 0,2 ou 0,45 µm. A escolha do tamanho do poro depende do enchimento da coluna, se o tamanho do enchimento for superior a 3 µm deve ser utilizado o poro de 0,45 µm, se for 3µm ou menor, deve ser utilizado o poro de 0,2 µm.
  • Adequados para HPLC: baixos níveis de extraíveis detectáveis por UV
Membrana de PP: Filtros polivalentes concebidos para preparação de vários tipos de amostras. Ampla gama de compatibilidade química para soluções aquosas/orgânicas.
Membrana de PTFE: Membranas concebidas para a filtração de gases corrosivos e solventes orgânicos. Excelente resistência química. Compatibilidade química excelente para a filtração de produtos químicos agressivos.
Membrana de nylon: Filtros versáteis adequados para a preparação de amostras aquosas e baseadas em solvente. Compatibilidade química com ésteres, bases e álcoois. Proporciona uma ampla resistência química aos solventes comuns. Não recomendado para ácidos >1N ou solventes halogenados.