Print…
VWR® Oxidase Swabs in a Box
Fornecedor: Avantor
VWR®
942152ZFEA 64 EUR
942152ZF
VWR® Oxidase Swabs in a Box
Testes para microbiologia Testes Enzimáticos
Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
  • 2×25 swabs
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904