Print…
VWR® Thermal Shake lite, Termoagitador
Fornecedor: VWR
VWR®
460-0249EA 1050 EUR
460-0249
VWR® Thermal Shake lite, Termoagitador
Blocos de aquecimento Blocos de aquecimento com agitação
A combinação de aquecimento/arrefecimento com agitação torna as incubadoras de microtubos com agitação Thermal Shake lite perfeitas para muitas aplicações de investigação da área de ciências da vida em biologia molecular, bioquímica e química clínica. A sua pegada compacta incorpora um painel de controlo intuitivo com um grande display multicolor, permitindo aos utilizadores programar e ver facilmente as definições de temperatura, tempo e velocidade.
  • Opção de oito blocos de alumínio intercambiáveis acomodam tubos e placas de PCR de 0.2 a 15 ml
  • Controlo da velocidade com ajuste preciso
  • Aquecimento e refrigeração rápidos
  • Dimensões compactas
Informações de encomenda: fornecido sem blocos, os blocos devem ser encomendados em separado.