Print…
VWR® VAPOUR-Line, Autoclaves verticais
Fornecedor: VWR
VWR®
481-0782EA 20440 EUR
481-0782 481-0783 481-0795 481-0784 481-0796 481-0785 481-0797 481-0786 481-0798 481-0787
VWR® VAPOUR-Line, Autoclaves verticais
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores a Vapor)
Estas autoclaves são ideais para esterilização de resíduos, meios e equipamento. Concebidos para laboratórios de nível de segurança, estão equipados com filtração de extração de ar (opção FA). Esta protege os utilizadores e o ambiente contra germes e material geneticamente alterado, o qual é expelido da autoclave, para o laboratório, durante a fase de desarejamento.
  • Fáceis de instalar, operar e reparar
  • Fornecidas com ou sem refrigeração rápida integrada para líquidos
  • Com filtração de extração de ar
  • O filtro de profundidade com caixa de metal não explode
  • Contador de lotes integrado
  • Esterilização em linha do filtro durante o ciclo
  • O elemento do filtro pode ser facilmente substituído
  • Elemento do filtro esterilizado de 0,2µm com certificado do fabricante para 200 lotes
Para opções adicionais, contacte o seu representante local de vendas da VWR.
Certificações: Mecanismo de bloqueio de segurança aprovado pela TÜV