Print…
Altímetro, barómetro e termómetro
620-1953EA 140 EUR
VWRI620-1953
Altímetro, barómetro e termómetro
O altímetro, barómetro e termómetro de precisão é especialmente adequado para uso profissional em desporto e tecnologia.
  • Grelha frontal Lucent (IP65)
  • Memória do valor máximo/mínimo
  • Medidor de tendência para queda e/ou aumento da pressão do ar
  • Ajuste do nível do mar e função de soma
  • Mais de 6000 horas de funcionamento, aviso de bateria fraca
Sensor de temperatura e pressão absoluta piezoresistivo.
Fornecimento: Inclui bateria de 9 volts tipo IEC 6F22 e aviso de bateria fraca.