Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-IKZF3 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10B2563]

Fornecedor: US Biological
Type: Primary
Antigen: IKZF3 (IKAROS family zinc finger 3 (Aiolos))
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2563
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µl 100 µl USBIZ0749-10
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol IKZF3
Antigen name IKAROS family zinc finger 3 (Aiolos)
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 10B2563
Host Mouse
Isotype IgG2b
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Amino acid number 1 to 510
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd