Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-ZNF596 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C377]

Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000

Type: Primary
Antigen: ZNF596 (zinc finger protein 596)
Clonality: monoclonal
Clone: 8C377
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:



Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
50 µg 50 µG USBIZ0746-68
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol ZNF596
Antigen name zinc finger protein 596
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8C377
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Concentração ~0,1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,4, 1% BSA, 0,05% sodium azide.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd