Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody Biotin [clone: 5K159]
Fornecedor: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K159
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
500 µg 500 µG USBIS6609-95G
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol S
Antigen name S tag
Conjugation Biotin
Clonality Monoclonal
Antibody type Tag
Clone 5K159
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Concentração ~0,5 mg/ml
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,1% sodium azide
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd