Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-SRF Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: 11C1071]
Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50ChImmunoprecipitation: 1:100
Type: Primary
Antigen: SRF (serum response factor (c-fos serum response element-binding transcription factor))
Clonality: Monoclonal
Clone: 11C1071
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µl 100 µl USBIS6560-03
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol SRF
Antigen name Serum Response Factor
Reactivity Rat, Pig, Human, Monkey, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 11C1071
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Purification purified
Form liquid
Storage buffer 10mMsodium HEPES, pH 7,5, 150mM sodium chloride, 100ug/ml BSA, less than 0,02% sodium azide, 50% glycerol.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd