Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Anti-SREBP-1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 3F335]
Fornecedor: US Biological
Type: Primary
Antigen: SREBP-1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F335
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Hamster, Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
250 µl 250 µl USBIS6505-15-250
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol SREBP-1
Reactivity Human, Hamster
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3F335
Host Mouse
Isotype IgG1 kappa
Western Blot Yes
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd