Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-NCOR2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6D768]

Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry; Western Blot: 1:250

Type: Primary
Antigen: NCOR2 (nuclear receptor corepressor 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D768
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µG USBIS1014-63Y
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol NCOR2
Antigen name Nuclear receptor corepressor 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 6D768
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Amino acid number 994 to 1005
Concentração 1 mg/ml
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS containing 1mg/ml BSA and 0,05% sodium azide.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd