Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-SMPDL3B Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5E12]

Fornecedor: US Biological
Type: Primary
Antigen: SMPDL3B (sphingomyelin phosphodiesterase, acid-like 3B)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5000000000000
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Human




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µG USBIS1014-63T
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol Sphingomyelin Phosphodiesterase, Acid-like 3B
Antigen name sphingomyelin phosphodiesterase, acid-like 3B
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5E12
Host Mouse
Isotype IgG3 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd