Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-SMTN Mouse monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: 9G267]

Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50; Western Blot: 1:50; Immunochemistry: 1:50

Type: Primary
Antigen: SMTN (smoothelin)
Clonality: Monoclonal
Clone: 9G267
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Goat, Human, Rabbit




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µG USBIS1014-62H
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol SMTN
Antigen name smoothelin
Reactivity Human, Rabbit, Goat
Conjugation FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 9G267
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Concentração ~0,1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 1% BSA, 0,02% sodium azide.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd