Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-SMTN Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5F294]
Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100-1:200
Type: Primary
Antigen: SMTN (smoothelin)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F294
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Cat, Chicken, Dog, Human, Monkey, Pig
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µl 100 µl USBIS1014-62B
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol SMTN
Antigen name smoothelin
Reactivity Dog, Cat, Pig, Monkey, Human, Chicken
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5F294
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Form liquid
Storage buffer 0,09% sodium azide.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd