Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type O, Isoform a Chicken polyclonal antibody unconjugated

Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000

Type: Primary
Antigen: Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type O, Isoform a
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
50 µg 50 µG USBIP9109-40Q
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen name Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type O, Isoform a
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Chicken
Isotype IgY
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 220 to 369
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, 0,02% sodium azide.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd