Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-PTPRG Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8H210]

Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1 μg/ml

Type: Primary
Antigen: PTPRG (protein tyrosine phosphatase, receptor type, G)
Clonality: monoclonal
Clone: 8H210
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µG USBIP9109-40H2
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol PTPRG
Antigen name Protein tyrosine phosphatase receptor type G
Reactivity Rat, Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8H210
Host Mouse
Isotype IgG2b
Western blot Yes
Amino acid number 111 to 541
Purification purified by Protein G chromatography
Form lyophilized powder
Storage buffer PBSwith 5% trehalose.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd