Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-SPATA5L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPATA5L1 (spermatogenesis associated 5-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µG USBI133754
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol SPATA5L1
Antigen name spermatogenesis associated 5-like 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Sequence MAPDSDPFPEGPLLKLLPLDARDRGTQRCRLGPAALHALGARLGSAVKISLPDGGSCLCTAWPRRDGADGFVQLDPLCASPGAAVGASRSRRSLSLNRLLLVPCPPLRRVAVWPVLRERAGAPGARNTAAVLEAAQELLRNRPISLGHVVVAPPGAPGLVAALHIVGGTPSPDPAGLVTPRTRVSLGGEPPSEAQPQPEVPLGGLSEAADSLRELLRLPLRYPRALTALGLAVPRGVLLAGPPGVGKTQLVQAVAREAGAELLAVSAPALQGSRPGETEENVRRVFQRARELASRGPSLLFLDEMDALCPQRGSRAPESRVVAQVLTLLDGASGDREVVVVGATNRPDALDPALRRPGRFDREVVIGTPTLKQRKEILQVITSKMPISSHVDLGLLAEMTVGYVGADLTALCREAAMHALLHSEKN
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd