Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-SOX8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A7]
Fornecedor: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOX8 (SRY (sex determining region Y)-box 8)
Clonality: monoclonal
Clone: 5A7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µG USBI133728
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol SOX8
Antigen name SRY (sex determining region Y)-box 8
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5A7
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 102 to 211
Purification purified by Protein A chromatography
Sequence VKRPMNAFMVWAQAARRKLADQYPHLHNAELSKTLGKLWRLLSESEKRPFVEEAERLRVQHKKDHPDYKYQPRRRKSAKAGHSDSDSGAELGPHPGGGAVYKAEAGLGD
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd