Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-SOD1 (g93A mutant) Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: B8H10]
Fornecedor: MédiMabs
Type: Primary
Antigen: SOD1 (g93A mutant)
Clonality: monoclonal
Clone: B8H10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
200 µl 200 µl MEDMMM-0070-P
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol SOD1
Antigen name SOD1 g93A mutant
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone B8H10
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Cross adsorption none
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd