Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-SEPT2 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: SEPT2 (septin 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
200 µl 200 µl USBI041561-AP
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol SEPT3
Antigen name Septin 3
Reactivity Human
Conjugation AP (Alkaline Phosphatase)
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms bK250D10.3, SEP3
Amino acid number 279 to 309
Epitope C-terminal
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd