Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-SEPT10 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: SEPT10 (septin 10)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
200 µl 200 µl USBI041558-PE
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol MARCH3
Antigen name Membrane associated ring-CH-type finger 3
Reactivity Human
Conjugation PE (Phycoerythrin)
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms RNF173, MARCH-III
Amino acid number 13 to 40
Epitope N-terminal
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Fluoresence ELISA
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd
 

Um novo aspeto e um compromisso renovado

Desenvolvido com base nas funcionalidades e recursos que já conhece, e otimizado com a inovação da Avantor®. A nossa nova marca simboliza agilidade, bem como a nossa capacidade de nos adaptarmos às necessidades do cliente.

SAIBA MAIS COMECE A FAZER COMPRAS