Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-NUP50 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 247CT10.2.5]

Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:1560

Type: Primary
Antigen: NUP50 (nucleoporin 50kDa)
Clonality: Monoclonal
Clone: 247CT10.2.5
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µl 100 µl USBI031170-HRP
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol NUP50
Antigen name nucleoporin 50kDa
Reactivity Human
Conjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 247CT10.2.5
Host Mouse
Isotype IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd