Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-NTRK1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 185CT47.6.1]

Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NTRK1 (neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 185CT47.6.1
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Mouse




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µl 100 µl USBI031166-APC
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol NTRK1
Antigen name neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1
Reactivity Mouse
Conjugation APC (Allophycocyanin)
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 185CT47.6.1
Host Mouse
Isotype IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd