Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-NLRP12 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 228CT4.1.3]

Fornecedor: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-1500
Do not freeze! Light sensitive

Type: Primary
Antigen: NLRP12 (NLR family, pyrin domain containing 12)
Clonality: Monoclonal
Clone: 228CT4.1.3
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Mouse




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µl 100 µl USBI031160-PE
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol NLRP12
Antigen name NLR family, pyrin domain containing 12
Reactivity Mouse
Conjugation PE (Phycoerythrin)
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 228CT4.1.3
Host Mouse
Isotype IgM kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd