Gostaria de reiniciar sessão?
Donkey Anti-Human IgG (H+L) Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fornecedor: Rockland Immunochemicals
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:2500; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;
Do not freeze!
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Human
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
0 1 mg 1 mg ROCK609-705-123
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol IgG (H+L)
Antigen name IgG (H+L)
Reactivity Human
Conjugation AP (Alkaline Phosphatase)
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Donkey
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Concentração 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formato Antibody fraction
Immunogen Human IgG whole molecule
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Liquid (sterile filtered)
Storage buffer 0,05 M Tris Chloride, 0,15M Sodium Chloride, 0,001M Magnesium Chloride, 0,0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Cross adsorption bovchigoaguihamhormourabratshp
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd