Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-NUDC Goat Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: NUDC (nudC nuclear distribution protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 ug 100 µG PIEAPA519168 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol NUDC
Antigen name Nuclear Distribution Gene C homolog
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western Blot Yes
Antigen synonyms MNUDC, NPD011, nuclear distribution gene C homolog, nuclear distribution gene C homolog (A. nidulans), OTTHUMP00000004405, HNUDC, NUDC
Gene ID 10726
Concentração 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (PNLGNGADLPNYR) corresponding to the internal amino acids of NUDC
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Brand Name Invitrogen
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd