Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-NFATC2 Goat Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: NFATC2 (nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 ug 100 µG PIEAPA519164 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol NFATC2
Antigen name Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms NFAT transcription complex, NFATP, nuclear factor of activated T-cells, preexisting nuclear factor of activated T-cells 2, NFATC2, preexisting component, NFAT pre-existing subunit, calcineurin-dependent 2, OTTHUMP00000031291, T cell transcription factor NFAT1, cytoplasmic 2, cytoplasmic, KIAA0611, NFAT1
Gene ID 4773
Concentração 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (QQFRTGLSSPDARYQ) corresponding to the internal amino acids of NFATC2
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura de armazenamento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Brand name Invitrogen
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd