Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-Serotonin Receptor 3B/HTR3B Goat Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: Serotonin Receptor 3B/HTR3B
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 ug 100 µG PIEAPA519163 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol HTR3B
Antigen name Serotonin Receptor 3B
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms HTR3B, 5-HT3B, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 3B, 5-hydroxytryptamine 3 receptor B subunit, serotonin-gated ion channel subunit
Gene ID 9177
Concentração 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (SNYLQTQDQTDQQE) corresponding to the internal amino acids of HTR3B
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura de armazenamento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Brand name Invitrogen
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd