Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-ZMPSTE24 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
Suggested positive control: human and mouse testis protein or cell lysate. ZMPSTE24 is a zinc metalloprotease involved in the post-translational processing of LMNA precursors. Mutations in ZMPSTE24 have been associated with human diseases, often due to the accumulation of LMNA precursors. It is possible that ZMPSTE24, due to its association with LMNA, plays some role in human ageing.
Type: Primary
Antigen: ZMPSTE24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Zebrafish
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116964 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol ZMPSTE24
Antigen name Zinc metallopeptidase STE24
Reactivity Human, Mouse, Zebrafish
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Prenyl protein-specific endoprotease 1 antibody, EC 3.4.24.84 antibody, PyruvaCAAX prenyl protease 1 homolog antibody, Farnesylated proteins-convertin
Gene ID 10269, 334380, 230709
Concentração 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human ZMPSTE24 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris glycine, 150mM NaCl, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd