Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-CERK Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
Suggested positive control: A549 lysate, antigen standard for CERK (transient overexpression lysate). Ceramide kinase (CERK) is a novel lipid kinase. It is responsible for catalyzing the phosphorylation that produces a signaling lipid called ceramide-1-phosphate (C1P). C1P is an important biological mediator that induces inflammatory pathways such as those blocked by many allergy medications. Findings suggest that CERK could be a novel target for a new generation of anti-inflammatory/anti-trauma therapeutics dealing with such conditions as arthritis, asthma, multiple sclerosis, lung and colon cancers and Alzheimer's disease.
Type: Primary
Antigen: CERK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116963 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol CERK
Antigen name Ceramide kinase
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms CERK antibody, LK4 antibody., Acylsphingosine kinase antibody, Lipid kinase 4 antibody, EC 2.7.1.138 antibody
Gene ID 64781
Concentração 0.82 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 50-150 of the human Ceramide Kinase protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd