Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Anti-AGPAT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: AGPAT6 (1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µl 100 µl PIEAPA116960
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol AGPAT6
Antigen name 1-Acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 6
Reactivity Mouse, Primates, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype none
Western Blot Yes
Antigen synonyms Testis spermatogenesis apoptosis-related protein 7, AGPAT6, TSARG7, 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase zeta, 1-AGP Acyltransferase 6, EC 2.3.1.51, Glycerol-3-Phosphate Acyltransferase 6, 1-AGP, LPAATZ
Immunogen Synthetic peptide
Storage Buffer Tris glycine with 0,15M NaCl and 0,05% Sodium azide
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd